Läs mer
U-73343, MedChemExpress
Produktkod. 16426937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16426937 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16426937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress U-73343, works as a protonophore, is an inactive analog of U-73122 and can be used as a negative control. U-73343 dose-dependently inhibits acid secretion irrespective of the stimulant. U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50 of 1-2.1 μM for PLC.
U-73343, works as a protonophore, is an inactive analog of U-73122 and can be used as a negative control. U-73343 dose-dependently inhibits acid secretion irrespective of the stimulant. U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50 of 1-2.1 μM for PLC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material U-73343
CAS 142878-12-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H42N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CC1)N(CCCCCCN[C@H]2CCC3C4CCC5=C(C=CC(OC)=C5)C4CC[C@]23C)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 466.66
Formel vikt 466.66
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder