Läs mer
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Lång brätte
Produktkod. 17259221 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Svart
Storlek:
52 till 54 cm
55 till 59 cm
60 till 63 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek Förpackningsstorlek
17259221 Svart 60 till 63 cm Varje
17239221 Svart 52 till 54 cm -
17249221 Svart 55 till 59 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17259221 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9794402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 SEK
    293.42 SEK / Paket med 1
    Save 16.58 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
En innovativ bump-keps med ett hårt skalelement och bikakestruktur för att absorbera stötar, förutom att kraftigt minska risken för huvudskador. Design med lång brätte ger ökat solskydd.
  • Perfekt för områden där hjälm inte är obligatoriskt, men det fortfarande finns risk för huvudskador
  • Innovativt hårt skalelement i bältdjursdesign, bikakestruktur och stötdämpande element
  • Tillförlitligt stötskydd i enlighet med EN 812
  • Lång brätte ger ökat solskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Bump Cap
Storlek 60 till 63 cm
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Baseballkeps