Läs mer
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Kort brätte
Produktkod. 17269221 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
55 till 59 cm
60 till 63 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17269221 55 till 59 cm
17279221 60 till 63 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17269221 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9794403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 SEK
    293.42 SEK / Paket med 1
    Save 10.58 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En innovativ bump-keps med ett hårt skalelement och bikakestruktur för att absorbera stötar, förutom att kraftigt minska risken för huvudskador. Design med kort brätte säkerställer ett bredare synfält uppåt.
  • Perfekt för områden där hjälm inte är obligatoriskt, men det fortfarande finns risk för huvudskador
  • Innovativt hårt skalelement i bältdjursdesign, bikakestruktur och stötdämpande element
  • Tillförlitligt stötskydd i enlighet med EN 812
  • Kort brätte säkerställer ett bredare synfält uppåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bump Cap
Storlek 55 till 59 cm
Inkluderar Armadillo-Style Hard Shell
För användning med (applikation) Construction, Machine Operation, Masonry, Painting, and Tunnel Work
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Baseballkeps