Läs mer
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Kort brätte
Produktkod. 17279221 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
55 till 59 cm
60 till 63 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17279221 60 till 63 cm
17269221 55 till 59 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17279221 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9794404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 SEK
    293.42 SEK / Paket med 1
    Save 16.58 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
En innovativ bump-keps med ett hårt skalelement och bikakestruktur för att absorbera stötar, förutom att kraftigt minska risken för huvudskador. Design med kort brätte säkerställer ett bredare synfält uppåt.
  • Perfekt för områden där hjälm inte är obligatoriskt, men det fortfarande finns risk för huvudskador
  • Innovativt hårt skalelement i bältdjursdesign, bikakestruktur och stötdämpande element
  • Tillförlitligt stötskydd i enlighet med EN 812
  • Kort brätte säkerställer ett bredare synfält uppåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Bump Cap
Storlek 60 till 63 cm
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Baseballkeps