Läs mer
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Kort brätte
Produktkod. p-7221919 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
55 till 59 cm
60 till 63 cm
Produktkod. 17269221
Brand: uvex 9794403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En innovativ bump-keps med ett hårt skalelement och bikakestruktur för att absorbera stötar, förutom att kraftigt minska risken för huvudskador. Design med kort brätte säkerställer ett bredare synfält uppåt.
  • Perfekt för områden där hjälm inte är obligatoriskt, men det fortfarande finns risk för huvudskador
  • Innovativt hårt skalelement i bältdjursdesign, bikakestruktur och stötdämpande element
  • Tillförlitligt stötskydd i enlighet med EN 812
  • Kort brätte säkerställer ett bredare synfält uppåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bump Cap
Storlek 55 till 59 cm
Inkluderar Armadillo-Style Hard Shell
För användning med (applikation) Construction, Machine Operation, Masonry, Painting, and Tunnel Work
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Baseballkeps