Läs mer
uvex U-Chem 3100 kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17240521 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17240521 8
17250521 9
17260521 10
17717639 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17240521 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6096808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1408.29 SEK / 10 par
    Save 51.71 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är gjorda av nitrilbutadiengummi (NBR) med ett förreglingsfoder av bomull, en extra beläggning för att förbättra greppförmågan vid hantering av våta eller oljiga föremål.
  • Kemikalieskyddshandskar av nitrilbutadiengummi (NBR).
  • En extra beläggning förbättrar greppet vid hantering av våta/oljiga föremål
  • Idealisk för en mängd olika applikationer som kräver mekaniskt skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLMO
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, metallarbete, mekanik och sandblästring
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Serie U-Chem 3100