Läs mer
uvex U-Chem 3100 kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Beskrivning
- Kemikalieskyddshandskar av nitrilbutadiengummi (NBR).
- En extra beläggning förbättrar greppet vid hantering av våta/oljiga föremål
- Idealisk för en mängd olika applikationer som kräver mekaniskt skydd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Typ A (AJKLMO) |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull, NBR |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 11 |