Läs mer
uvex U-Chem 3100 kemikalieskyddshandskar
Produktkod. p-7230507 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Produktkod. 17240521
Brand: uvex 6096808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är gjorda av nitrilbutadiengummi (NBR) med ett förreglingsfoder av bomull, en extra beläggning för att förbättra greppförmågan vid hantering av våta eller oljiga föremål.
  • Kemikalieskyddshandskar av nitrilbutadiengummi (NBR).
  • En extra beläggning förbättrar greppet vid hantering av våta/oljiga föremål
  • Idealisk för en mängd olika applikationer som kräver mekaniskt skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLMO
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, metallarbete, mekanik och sandblästring
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Serie U-Chem 3100