Läs mer
Uvex™ U-Chem 3200 Chemical Protection Gloves
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- NBR-coated chemical protection gloves with nylon weave supporting material
- Slim-fit design easily stretches and naturally moves with the hand for increased dexterity
- Additional coating on the palm ensures a secure grip
- Resistant to grease, mineral oils, and various chemicals
- Ideal for handling oil, cooling lubricants, and grease
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Laboratory |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Blue, Black |
| Storlek | 8 |
| EN388 Standard | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKLMOT |
| För användning med (applikation) | Handling Oil, Cooling Lubricants, and Chemicals |
| Kön | Unisex |
| Handske manschettstil | Gauntlet |
| Visa mer |