Läs mer
uvex U-Chem 3500 säkerhetshandske
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Kemikalieskyddshandske med handske för hantering av en mängd olika kemikalier
- Helt belagd med kloropren och nitrilgummi (NBR)
- Toppmaterial i bomull
- Utmärkt grepp på varma och våta arbetsstycken
- Hög motståndskraft mot aceton, rengöringsmedel, lim och lösningsmedel
- Mycket bekväm att bära tack vare sömlös bomullsfoder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST), EN 407 (X 1 XXXX) |
| Färg | Orange |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull, NBR |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 7 |