Läs mer
uvex U-Fit Starka N2000 kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Beskrivning
- Förstärkta, engångshandskar av nitrilgummi
- Texturerade fingertoppar för förbättrade greppegenskaper
- Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
- Silikonfri enligt avtryckstest
- Idealisk för städning, laboratoriearbete och livsmedelsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitrilgummi |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 2X-large |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKLOPST |
| För användning med (applikation) | Kemikaliehantering, städning, livsmedelsindustri, laboratoriearbete och målning |
| Visa mer |