Läs mer
Beschreibung
- Förstärkta, engångshandskar av nitrilgummi
- Texturerade fingertoppar för förbättrade greppegenskaper
- Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
- Silikonfri enligt avtryckstest
- Idealisk för städning, laboratoriearbete och livsmedelsindustrin
Spezifikation
Spezifikation
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitrilgummi |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | Intermediär |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKLOPST |
| För användning med (applikation) | Kemikaliehantering, städning, livsmedelsindustri, laboratoriearbete och målning |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?