Läs mer
Labcon U-Pette™ Dispensrar för blodöverföring
Produktkod. 17404372 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Kvantitet:
500-pack
Produktkod. Kvantitet
17404372 500-pack
1 options
Produktkod. 17404372 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 76265000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4240.00 SEK
    3345.87 SEK / Paket med 500
    Save 894.13 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Dessa dispensrar för blodöverföring är avsedda för användning med instrument för vårdtestning.
U-Pette™ Bloddispenser för Point of Care-testkassetter dispenserar bloddroppar enkelt utan att behöva öppna uppsamlingsrören.
  • Dispenserar en eller flera droppar blod
  • Passar vanliga blodrör av glas eller plast med gummiproppar
  • Inkluderar kanyl i rostfritt stål
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för bloddroppar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Point of Care-testinstrument
Kvantitet 500-pack