Läs mer
Witeg™ U-format torkrör
Produktkod. 11897690
Change view
Längd (metrisk):
125 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
11897690 125 mm
1 options
Produktkod. 11897690 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 116 125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.09 SEK
    88.21 SEK / Paket med 1
    Save 7.88 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att hålla kärlen fria från fukt.
  • Längd 125 mm
  • Innerdiameter på 16 mm
  • Tillverkat av borosilikatglas
Specifikationer
För användning med (applikation) Att hålla kärl fria från fukt
Längd (metrisk) 125 mm
Typ Torkrör
Material Borsilikatglas