Läs mer
Poulten Selfe™ U-Tube viskosimeter
Produktkod. 13161023
Change view
Viskositetsområde:
0,9 till 3 cSt
2 000 till 10 000 cSt
2 till 10 cSt
20 till 100 cSt
200 till 1000 cSt
6 till 30 cSt
60 till 300 cSt
600 till 3000 cSt
Storlek:
A
C
D
E
F
G
H
T
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde Storlek unitSize
13161023 0,9 till 3 cSt A Varje
13171023 2 till 10 cSt T Varje
13101033 60 till 300 cSt E Varje
13121033 600 till 3000 cSt G Varje
13131033 2 000 till 10 000 cSt H Varje
13191023 20 till 100 cSt D Varje
13181023 6 till 30 cSt C Varje
13111033 200 till 1000 cSt F Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13161023 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1619/01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för transparenta vätskor. Med UKAS kalibreringscertifikat
  • PSL-kalibrerade viskosimeter levereras med UKAS-certifikat som ger en officiell försäkran om kompetensen för det utförda kalibreringsarbetet. UKAS kalibreringscertifikat, som uppfyller kraven för ISO 9000, utfärdas av PSL Calibration Laboratory, som är ett ackrediterat laboratorium för National Measurement Accreditation Service.
  • Typ BS/U, IP71. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 300 mm. Ca. provstorlek 13mL till 40mL.
Specifikationer
Produkttyp U-Tube viskosimeter
Viskositetsområde 0,9 till 3 cSt
Certifikat och efterlevnad UKAS, ISO 9000
Storlek A
Volym (metrisk) 18 mL