Läs mer
Poulten Selfe™ U-Tube viskosimeter
Beskrivning
- PSL-kalibrerade viskosimeter levereras med UKAS-certifikat som ger en officiell försäkran om kompetensen för det utförda kalibreringsarbetet. UKAS kalibreringscertifikat, som uppfyller kraven för ISO 9000, utfärdas av PSL Calibration Laboratory, som är ett ackrediterat laboratorium för National Measurement Accreditation Service.
- Typ BS/U, IP71. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 300 mm. Ca. provstorlek 13mL till 40mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | U-Tube viskosimeter |
| Viskositetsområde | 20 till 100 cSt |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS, ISO 9000 |
| Storlek | D |
| Volym (metrisk) | 18 mL |