Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U0126,≥ 99 %
Produktkod. 15403859
Kvantitet:
25 mg
100 mg
300 mg
Förpackningsstorlek:
300mg
Produktkod. 15403859
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61246.|H
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2 | CAS: 109511-58-2 | C18H16N6S2, C18H16N6S2 | 380.49 g/mol
U0126, används som en selektiv MAP-kinaskinas-hämmare (MKK, MEK). U-0126 har observerats hämma promotorer som innehåller ett AP-1-svarselement, medan det i motsats inte har någon effekt på promotorer som saknar en AP-1-svarsgrupp. U-0126 är också användbart i neuronala studier på möss eftersom det uppvisar hämmande effekter mot oxidativ stress. U-0126 är en aktivator av PGC-1, mtTFA och nukleär respiratorisk faktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109511-58-2
Molekylformel C18H16N6S2
Synonym 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadiene
Specifikationer
Kvantitet 300 mg
Beskrivning White
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
För användning med (applikation) Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2
Analysera ≥99%
Formel vikt 380.49g/mol
Löslighet Soluble in DMSO; Poorly soluble in ethanol and water
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.