Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U0126, 99+%
Beskrivning
U0126, används som en selektiv MAP-kinaskinas-hämmare (MKK, MEK). U-0126 har observerats hämma promotorer som innehåller ett AP-1-svarselement, medan det i motsats inte har någon effekt på promotorer som saknar en AP-1-svarsgrupp. U-0126 är också användbart i neuronala studier på möss eftersom det uppvisar hämmande effekter mot oxidativ stress. U-0126 är en aktivator av PGC-1, mtTFA och nukleär respiratorisk faktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Beskrivning | Vitt |
| Innehåll och lagring | -30 °C till -10 °C |
| För användning med (applikation) | Selektiv hämmare av mitogenaktiverade proteinkinaser MEK-1 och MEK-2 |
| Analysera | ≥99 % |
| Formel vikt | 380,49 g/mol |
| Löslighet | Löslig i DMSO; Låglöslig i etanol och vatten |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.