Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U0126, 99+%
Produktkod. 15423859
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
300 mg
Förpackningsstorlek:
300mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423859 100 mg -
15413859 25 mg -
15403859 300 mg 300mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423859 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61246.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3761.24 SEK
    3376.65 SEK / 100mg
    Save 384.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Selektiv hämmare av mitogenaktiverade proteinkinaser MEK-1 och MEK-2 | CAS: 109511-58-2 | C18H16N6S2, C18H16N6S2 | 380,49 g/mol
U0126, används som en selektiv MAP-kinaskinas-hämmare (MKK, MEK). U-0126 har observerats hämma promotorer som innehåller ett AP-1-svarselement, medan det i motsats inte har någon effekt på promotorer som saknar en AP-1-svarsgrupp. U-0126 är också användbart i neuronala studier på möss eftersom det uppvisar hämmande effekter mot oxidativ stress. U-0126 är en aktivator av PGC-1, mtTFA och nukleär respiratorisk faktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109511-58-2
Molekylformel C18H16N6S2​​​
Synonym 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminofenyltio)butadien
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Selektiv hämmare av mitogenaktiverade proteinkinaser MEK-1 och MEK-2
Analysera ≥99 %
Formel vikt 380,49 g/mol
Löslighet Löslig i DMSO; Låglöslig i etanol och vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.