Läs mer
U0126-EtOH, MedChemExpress
Beskrivning
U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | U0126-EtOH |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1173097-76-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N6OS2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=CC=CC=C1S/C(N)=C(/C(C#N)=C(SC2=C(C=CC=C2)N)\N)C#N.CCO |
| Visa mer |