missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

U0126-EtOH, MedChemExpress

Produktkod. p-200096623
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16495706

Brand: Medchem Express HY12031

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.

U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material U0126-EtOH
Fysisk form Solid
CAS 1173097-76-1
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N6OS2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (117.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=CC=CC=C1S/C(N)=C(/C(C#N)=C(SC2=C(C=CC=C2)N)\N)C#N.CCO
Molekylvikt (g/mol) 426.56
Formel vikt 426.56
Procent renhet 96.54%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.