Läs mer
Tocris Bioscience™ U0126
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001399
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001399 25 mg
30001208 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001399 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1144/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12950.00 SEK
    12247.20 SEK / 25mg
    Save 702.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent, selective inhibitor of MEK1 and 2
Potent and selective non-competitive inhibitor of MAP kinase kinase. Inhibits MEK-1 and MEK-2 (IC50 values of 0.07 and 0.06 μM respectively) with little or no effect on the activities of PKC, Abl, Raf, MEKK, ERK, JNK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Cdk2 or Cdk4. Brain penetrant. Helps maintain human pluripotent stem cells in undifferentiated state.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109511-58-2
Molekylformel C18H16N6S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material U0126
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 380.48
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 380.49