Läs mer
Eppendorf™ U360 INNOVA FREEZER,12.7 CU FT,230V/50HZ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11329894
Kapacitet (metrisk):
360 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11329894
Brand: Eppendorf™ U94250001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Designed for labs with only a narrow space available, Eppendorf Innova U360 ULT freezers are the ideal solution. Special insulation using ultra-compact vacuum insulation panels and polyurethane foam offers 360 L of efficient freezer space, combined with low running costs.
Innova™ U360, 360 L, ULT freezer, with LED interface, classic cooling liquids, and air-cooling, 3 shelves, 230 V/50 Hz- Capacity: 360 L (12.7 ft3)- Floor space needed: 67 x 86.7 cm- Consumes only 10,7 kWh/day (freezer set to -80 °C) (230 V)- Holds up to 25.200 samples- Pull-down time to -80 °C: 5 h 30 min- Large display for easy reading of settings - Flat, frost resistant gaskets on outer door on all upright and chest models reduce cold air loss and allow for rapid temperature recovery- Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Freezers
Kapacitet (engelska) 12.7 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 360 l
Innerdörrar 3
Isolering Vacuum, Polyurethane Foam
Hyllor 3
Hjul yes
Mått (D x B x H) Inredning 61.5 x 44 x 136.5 cm/24.2 x 17.3 x 53.7 in.
Mått (L x B x H) Exteriör 86.7 x 67 x 195 cm/26.4 x 34.1 x 76.8 in.
Djup (engelska) Exteriör 34.1 in.
Depth (engelska) Interiör 24.2 in.
Djup (metrisk) Exteriör 86.7 cm
Höjd (engelska) Exteriör 76.8 in.
Höjd (engelska) Interiör 53.7 in.
Bredd (engelska) Exteriör 26.4 in.
Bredd (engelska) Interiör 17.3 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 67 cm
Bredd (metrisk) Interiör 44 cm
Footprint (metrisk) 67 x 86.7 cm
Åtkomstsäkerhet Key Lock Standard, Padlock Compatible
Chart Recorder optional
Backup-system CO2 or LN2 Optional
Amperage 6.5 A
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Wattal 10700 w
Kompressor 2-stage
Kylmedel R404A / R508B
Rackkapacitet 9