Läs mer
UAMC-3203 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
UAMC-3203 hydrochloride is a potent and selective Ferroptosis inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UAMC-3203 hydrochloride |
| CAS | 2271358-65-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H38ClN5O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (98.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C(C=C1NCC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3CCCCC3)(NCCN4CCNCC4)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.12 |
| Formel vikt | 508.12 |
| Visa mer |