Läs mer
UAMC00039 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
UAMC00039 dihydrochloride is a potent, reversible and competitive dipeptidyl peptidase II inhibitor with an IC50 of 0.48 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UAMC00039 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 697797-51-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H26Cl3N3O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (391.89 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (261.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCCCC1)[C@@H](N)CCNCC2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |