Läs mer
Ub-K63 Antibody (HWA4C4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-00199-25UG
Produktkod. 18004114
  • 3780.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ub-K63 Monoclonal specifically detects Ub-K63 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Ub-K63
Monoclonal
0.5 mg/mL
Western Blot < = 2 ug/ml
Mouse
Affinity Purified
RUO
HWA4C4 reacts specifically with the isopeptide linkage region of lysine-63-linked polyubiquitin. It does not react with other forms of ubiquitin including ubiquitin monomer and lysine-48-linked chains.
Store at 4C. Do not freeze.
Western Blot
HWA4C4
Unconjugated
Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
The immunogen for this antibody is Ub-K63.
25 μg
Primary
Human
IgG2a
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only