Läs mer
Ub-K63 Antibody (HWA4C4), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-00199DL594
Produktkod. 18438864
  • 6225.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ub-K63 Monoclonal antibody specifically detects Ub-K63 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Ub-K63
Monoclonal
DyLight 594
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Human
Purified
Western Blot
HWA4C4
50mM Sodium Borate
The immunogen for this antibody is Ub-K63.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG2a