Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaring under bänkskåp UB-S-90
Produktkod. 15924426 Handla allt asecos Produkter
Change view
Dörr stil:
Glidande
Modell:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vikt (metrisk):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Modell Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15924426 Glidande UB90.060.110.S 193 kg Varje
15974526 Glidande UB90.060.059.050.S 111 kg Varje
15924506 Glidande UB90.060.089.050.S 148 kg Varje
15904436 Glidande UB90.060.110.050.S 180 kg Varje
15944456 Glidande UB90.060.110.050.2S 183,50 kg Varje
15958062 Glidande UB90.060.059.S 123,30 kg Varje
15904496 Glidande UB90.060.089.S 163 kg Varje
15994436 Glidande UB90.060.110.2S 200,10 kg Varje
15974396 Glidande UB90.060.140.2S 244 kg Varje
15927476 Glidande UB90.080.059.060.S 150,50 kg Varje
15907476 Glidande UB90.080.110.060.2S 244,50 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15924426 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3042000135327
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig: lådorna förblir öppna i alla lägen, insidan av lådorna är helt synliga– tillgång till alla containrar
  • Säker: lådor försedda med jordtråd inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning: lådor låsbara med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 1 x låda (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Djup (metrisk) Exteriör 574 mm
Djup (metrisk) interiör 452 mm
Mått (D x B x H) Inredning 452 x 979 x 502 mm
Mått (D x B x H) 574 x 1102 x 600 mm
Dörr stil Glidande
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 600 mm
Höjd (metrisk) interiör 502 mm
Modell UB90.060.110.S
Antal dörrar 1
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 193 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1102 mm
Bredd (metrisk) Interiör 979 mm
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp under bänk