Läs mer
Abnova™ UBADC1 Recombinant Protein
Produktkod. 16185052
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16185052
Brand: Abnova™ H00010422P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH04967.1
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 10422
Molekylvikt (g/mol) 70.4
Namn UBADC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MFVQEEKIFAGKVLRLHICASDGAEWLEEATEDTSVEKLKERCLKHCAHGSLEDPKSITHHKLIHAASERVLSDARTILEENIQDQDVLLLIKKRAPSPLPKMADVSAEEKKKQDQKAPDKEAILRATANLPSYNMDRAAVQTNMRDFQTELRKILVSLIEVAQKLLALNPDAVELFKKANAMLDEDEDERVDEAALRQLTEMGFPENRATKALQLNHMSVPQAMEWLIEHAEDPTIDTPLPGQAPPEAEGATAAASEAAAGASATDEEARDELTEIFKKIRRKREFRADARAVISLMEMGFDEKEVIDALRVNNNQQNAACEWLLGDRKPSPEELDKGIDPDSPLFQAILDNPVVQLGLTNPKTLLAFEDMLENPLNSTQWMNDPETGPVMLQISRIFQTLNRT
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias GBDR1/RP11-432J22.3/UBADC1
Vanligt namn UBAC1
Gensymbol UBAC1
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution