Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Produktkod. 10400883 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Ungefärlig konstant:
0,003 tusen
0,005 tusen
0,01 tusen
0,03 tusen
0,3 tusen
Storlek:
0,36 mm diameter
0,46 mm diameter
0,58 mm diameter
0,78 mm diameter
Diameter 1,36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ungefärlig konstant Storlek Förpackningsstorlek
10400883 0,003 tusen 0,36 mm diameter Varje
10099880 0,005 tusen 0,46 mm diameter Varje
12028173 0,01 tusen 0,58 mm diameter Varje
10588801 0,03 tusen 0,78 mm diameter Varje
10508811 0,3 tusen Diameter 1,36 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10400883 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285400518
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,003 tusen
ASTM-nummer D 446
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
För användning med (applikation) Manuella mätningar och automatiska mätningar
Storlek 0,36 mm diameter