Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Produktkod. p-8014083 Handla allt SI Analytics Produkter
Ungefärlig konstant:
0,003 tusen
0,005 tusen
0,01 tusen
0,03 tusen
0,3 tusen
Storlek:
0,36 mm diameter
0,46 mm diameter
0,58 mm diameter
0,78 mm diameter
Diameter 1,36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10400883
Brand: SI Analytics™ 285400518
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,003 tusen
ASTM-nummer D 446
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
För användning med (applikation) Manuella mätningar och automatiska mätningar
Storlek 0,36 mm diameter