Läs mer
Poulten Selfe™ Ubbelohde Viskometrar på upphängd nivå
Produktkod. 13141063
Storlek:
1B
1C
2
2C
3B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13141063
Brand: Poulten Selfe™ 1643/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för transparenta vätskor. Med UKAS kalibreringscertifikat
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 283 mm. Ungefärlig provstorlek 18mL. Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter med upphängd nivå
Viskositetsområde 2 till 10 cSt
ASTM-nummer D445-IP71, D446
Certifikat och efterlevnad D446
Storlek 1B
Volym (metrisk) 18 mL