Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Produktkod. 10053940 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Viskositetsområde:
0,5 till 3 cSt
0,8 till 5 cSt
1 000 till 10 000 cSt
1,2 till 10 cSt
10 till 100 cSt
100 till 1000 cSt
3 till 30 cSt
30 till 300 cSt
5 till 50 cSt
50 till 500 cSt
Ungefärlig konstant:
0,003 tusen
0,005 tusen
0,01 tusen
0,03 tusen
0,05 tusen
0,1 tusen
0,3 tusen
0,5 tusen
10 000
1K
Storlek:
0,47 mm diameter
0,54 mm diameter
0,63 mm diameter
0,84 mm diameter
0,95 mm diameter
1,50 mm diameter
2,01 mm diameter
3,60 mm diameter
Diameter 1,13 mm
Diameter 1,69 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde Ungefärlig konstant Storlek Förpackningsstorlek
10053940 1,2 till 10 cSt 0,01 tusen 0,63 mm diameter Varje
12088173 0,5 till 3 cSt 0,003 tusen 0,47 mm diameter Varje
12078173 0,8 till 5 cSt 0,005 tusen 0,54 mm diameter Varje
12098173 3 till 30 cSt 0,03 tusen 0,84 mm diameter Varje
10701761 5 till 50 cSt 0,05 tusen 0,95 mm diameter Varje
12008183 10 till 100 cSt 0,1 tusen Diameter 1,13 mm Varje
12028183 30 till 300 cSt 0,3 tusen 1,50 mm diameter Varje
12018183 50 till 500 cSt 0,5 tusen Diameter 1,69 mm Varje
12068183 1 000 till 10 000 cSt 10 000 3,60 mm diameter Varje
12038183 100 till 1000 cSt 1K 2,01 mm diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10053940 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285400226
I lager
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad
  • Med konstant för automatiska mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 1,2 till 10 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,01 tusen
Certifikat och efterlevnad DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 0,63 mm diameter
Volym (metrisk) 15 till 20 ml