Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Produktkod. 12068183 Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,5 till 3 cSt
0,8 till 5 cSt
1 000 till 10 000 cSt
1,2 till 10 cSt
10 till 100 cSt
100 till 1000 cSt
3 till 30 cSt
30 till 300 cSt
5 till 50 cSt
50 till 500 cSt
Ungefärlig konstant:
0,003 tusen
0,005 tusen
0,01 tusen
0,03 tusen
0,05 tusen
0,1 tusen
0,3 tusen
0,5 tusen
10 000
1K
Storlek:
0,47 mm diameter
0,54 mm diameter
0,63 mm diameter
0,84 mm diameter
0,95 mm diameter
1,50 mm diameter
2,01 mm diameter
3,60 mm diameter
Diameter 1,13 mm
Diameter 1,69 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12068183
Brand: SI Analytics™ 285400283
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad
  • Med konstant för automatiska mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 1 000 till 10 000 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 10 000
Certifikat och efterlevnad DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 3,60 mm diameter
Volym (metrisk) 15 till 20 ml