Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med extra rör
Artikelnummer. 10365251 Alle ansehen SI Analytics Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Viskositetsområde:
0,8 till 5 cSt
3 till 30 cSt
Ungefärlig konstant:
0,005 tusen
0,03 tusen
Storlek:
0,53 mm diameter
0,84 mm diameter
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10365251
missing translation for 'mfr': SI Analytics™ 285401917
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med extra rör inkluderar ett extra påfyllnings- och rengöringsrör samt gängor för att säkerställa säker drift.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad
  • Med konstant för automatiska mätningar
  • Fyllnadsmängd på 18 till 22mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 0,8 till 5 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,005 tusen
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS 3105, DIN 51 562, del 1, BS 133, NFT 60-100
Inkluderar Ytterligare rör och gängor
För användning med (applikation) För bestämning av absolut eller relativ kinematisk viskositet
Storlek 0,53 mm diameter
Volym (metrisk) 18 till 22 ml