Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter (ASTM )
Produktkod. 10395191 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Produkttyp:
Ubbelohde Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10395191 Ubbelohde Viskosimeter Varje
1 options
Produktkod. 10395191 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285401255
 Begränsad artikel
I lager
Ubbelohde viskometer är kalibrerade för automatiska mätningar
  • Kalibrerad för automatisk mätning
  • ASTM
  • Typ nr 527 00
  • Kapillär nr 0
  • Konstant K = 0,001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter