Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM
Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,35 till 1 cSt
2 000 till 10 000 cSt
200 till 1000 cSt
6 000 till 30 000 cSt
600 till 3000 cSt
Ungefärlig konstant:
Kapillär nr 0, konstant K = 0,001
Kapillär nr. III, konstant K = 1
Kapillär nr. IIIc, konstant K = 3
Kapillär nr. IV, konstant K = 10
Kapillär nr. IVc, konstant K = 30
Diameter (metrisk) öppning:
0.24 mm
1.83 mm
2.43 mm
3.27 mm
4.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- I enlighet med ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
- Kalibrerad för manuella mätningar
- Suspenderad kulnivå för bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende
- Levereras med ’tillverkarcertifikat enligt DIN 55 350, del 18
- Försedd med ringmärken för automatiska eller manuella mätningar
- Fyllnadsmängd: 15 till 20 ml
- Total längd: ca. 285 mm
- Rekommenderad minsta genomströmningstid är 200 sekunder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde ASTM Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,35 till 1 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | Kapillär nr 0, konstant K = 0,001 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Diameter (metrisk) öppning | 0.24 mm |
| Längd (metrisk) | ∼285 mm |
| För användning med (applikation) | Bestämning av viskositeten för Newtonska vätskor |
| Volym (metrisk) | 15 till 20 ml |