Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM
Produktkod. 10598801 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Viskositetsområde:
0,35 till 1 cSt
2 000 till 10 000 cSt
200 till 1000 cSt
6 000 till 30 000 cSt
600 till 3000 cSt
Ungefärlig konstant:
Kapillär nr 0, konstant K = 0,001
Kapillär nr. III, konstant K = 1
Kapillär nr. IIIc, konstant K = 3
Kapillär nr. IV, konstant K = 10
Kapillär nr. IVc, konstant K = 30
Diameter (metrisk) öppning:
0,24 mm
1,83 mm
2,43 mm
3,27 mm
4,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde Ungefärlig konstant Diameter (metrisk) öppning Förpackningsstorlek
10598801 600 till 3000 cSt Kapillär nr. IIIc, konstant K = 3 2,43 mm Varje
10018570 200 till 1000 cSt Kapillär nr. III, konstant K = 1 1,83 mm Varje
10325151 2 000 till 10 000 cSt Kapillär nr. IV, konstant K = 10 3,27 mm Varje
10365051 0,35 till 1 cSt Kapillär nr 0, konstant K = 0,001 0,24 mm Varje
10490873 6 000 till 30 000 cSt Kapillär nr. IVc, konstant K = 30 4,32 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10598801 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285400583
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Viskositetsområde 600 till 3000 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant Kapillär nr. IIIc, konstant K = 3
Certifikat och efterlevnad ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Diameter (metrisk) öppning 2,43 mm
Längd (metrisk) ∼285 mm
För användning med (applikation) Bestämning av viskositeten för Newtonska vätskor
Volym (metrisk) 15 till 20 ml