Description
- Kalibrerad, med konstant, för manuell mätning
- Idealisk för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Alla viskosimeter är försedda med ringmärken
- Detta säkerställer att viskometer för automatiska mätningar också kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar
- Den rekommenderade minsta genomströmningstiden är 200 sekunder
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 20 till 100 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Beskrivning | 1,03 mm diameter |
| Ungefärlig konstant | 0,1 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Material | Glas |
| Längd (metrisk) | 285 mm |
| För användning med (applikation) | Manuella mätningar |
| Volym (metrisk) | 15 till 20 ml |