Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter för automatiska mätningar
Produktkod. 10701031 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Viskositetsområde:
1,2 till 10 cSt
300 till 3000 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde Förpackningsstorlek
10701031 1,2 till 10 cSt Varje
12058183 300 till 3000 cSt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10701031 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285400329
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter för automatiska mätningar har en upphängd kulnivå för bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende.
  • Idealisk för automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Levereras med tillverkarcertifikat enligt DIN 55 350, del 18
  • Alla viskosimeter är försedda med ringmärken
  • Detta säkerställer att viskometer för automatiska mätningar också kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar
  • Den rekommenderade minsta genomströmningstiden är 200 sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 1,2 till 10 cSt
Kalibrerad Nej
Beskrivning 0,63 mm diameter
Certifikat och efterlevnad DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Material Glas
Längd (metrisk) 290 mm
För användning med (applikation) Automatiska mätningar
Volym (metrisk) 15 till 20 ml