Specifikationer
| Beskrivning | Upper Buffer Chamber (UBC) Kabelsats |
| För användning med (utrustning) | miniVE elektroforessystem |
| Inkluderar | 2 bananpluggar; 2 nötter; 2 brickor; Övre tråd med hylsa; Nedre tråd med hylsa; 2 kapsylskruvar; Etikett för trådskydd |