missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
UbcH10/UBE2C Antibody (SAIC-41A-1), Alexa Fluor™ 532 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20107AF532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
UbcH10/UBE2C Monoclonal antibody specifically detects UbcH10/UBE2C in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| UbcH10/UBE2C | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| cyclin-selective ubiquitin carrier protein, dJ447F3.2, EC 6.3.2.19, UbcH10, UBCH10mitotic-specific ubiquitin-conjugating enzyme, Ubiquitin carrier protein C, ubiquitin carrier protein E2-C, ubiquitin-conjugating enzyme E2 C, ubiquitin-conjugating enzyme E2C, Ubiquitin-protein ligase C | |
| Peptide "e;GISAFPESDNLFK"e;, derived from the Ubiquitin-conjugating enzyme E2C, conjugated to KLH. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators | |
| 11065 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Western Blot, ELISA | |
| SAIC-41A-1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering