Läs mer
UbcH6/UBE2E1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18407280 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18407280 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18407280 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP178983APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
UbcH6/UBE2E1 Polyclonal antibody specifically detects UbcH6/UBE2E1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen UbcH6/UBE2E1
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative)
Formulering PBS
Gene Alias EC 6.3.2.19, UbcH6, Ubiquitin carrier protein E1, ubiquitin-conjugating enzyme E2 E1, ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1 (homologous to yeast UBC4/5), ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1 (UBC4/5 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase E1
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human UBCH6 protein (between residues 1-50) [UniProt P51965]
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Epigenetics
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7324
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG