Läs mer
UBCS039, MedChemExpress
Produktkod. 16491107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491107 50 mg -
16424858 10 mg -
16423266 25 mg -
16417607 5 mg 5mg
16415646 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16491107 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY115453
MedChemExpress UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UBCS039
CAS 358721-70-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13N3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER N12C(C(C3=CC=CN=C3)NC4=C2C=CC=C4)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 247.29
Formel vikt 247.29
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease