Läs mer
Abnova™ UBE1C Recombinant Protein
Produktkod. 16123212
Change view
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16123212 25 μg -
16113212 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16123212 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00009039P01.25ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH22853
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 9039
Molekylvikt (g/mol) 77
Namn UBE1C (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 25 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MADGEEPERKRRRIEELLAEKMAVDGGCGDTGDWEGRWNHVKKFLERSGPFTHPDFEPSTESLQFLLDTCKVLVIGAGGLGCELLKNLALSGFRQIHVIDMDTIDVSNLNRQFLFRPKDIGRPKAEVAAEFLNDRVPNCNVVPHFNKIQDFNDTFYRQFHIIVCGLDSIIARRWINGMLISLLNYEDGVLDPSSIVPLIDGGTEGFKGNARVILPGMTACIECTLELYPPQVNFPMCTIASMPRLPEHCIEYVRMLQWPKEQPFGEGVPLDGDDPEHIQWIFQKSLERASQYNIRGVTYRLTQGVVKRIIPAVASTNAVIAAVCATEVFKIATSAYIPLNNYLVFNDVDGLYTYTFEAERKENCPACSQLPQNIQFSPSAKLQEVLDYLTNSASLQMKSPAITATLEGKNRTLYLQSVTSIEERTRPNLSKTLKELGLVDGQELAVADVTTPQTVLFKLHFTS
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DKFZp566J164/MGC22384/UBE1C/hUBA3
Vanligt namn UBA3
Gensymbol UBA3
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution