Läs mer
UBE2D1/2/3/4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
Antigen UBE2D1/2/3/4
Klona 1C7D12
Koncentration 1000 μg/mL
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30236792
Visa dokument
Proteintech
68138-1-IG-150UL
150 μL
4562.45 SEK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30236296
Visa dokument
Proteintech
68138-1-IG-20UL
20 μL
1613.55 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The UBE2D1/2/3/4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UBE2D1/2/3/4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBE2D1/2/3/4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
UBE2D1/2/3/4
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
7323
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1C7D12
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
E2(17)KB3; MGC43926; MGC5416; UBC4/5; UBCH5C
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer