Description
UBE2G2 Polyclonal antibody specifically detects UBE2G2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | UBE2G2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 6.3.2.19, UBC7human ubiquitin conjugating enzyme G210ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (homologous to yeast UBC7), Ubiquitin carrier protein G2, ubiquitin conjugating enzyme 7, ubiquitin conjugating enzyme G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (UBC7 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase G2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human UBE2G2 (NP_003334.2).,, Sequence:, MAGTALKRLMAEYKQLTLNPPEGIVAGPMNEENFFEWEALIMGPEDTCFEFGVFPAILSFPLDYPLSPPKMRFTCEMFHPNIYPDGRVCISILHAPGDDPMGYESSAERWSPVQSVEKILLSVVSMLAEPNDESGANVDASKMWRDDREQFYKIAKQIVQKSLGL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?