missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
UBE2M/Ubc12 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98833AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
UBE2M/Ubc12 Polyclonal antibody specifically detects UBE2M/Ubc12 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| UBE2M/Ubc12 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 350 | |
| EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hUbc12, NEDD8 carrier protein, NEDD8 protein ligase, UBC12NEDD8-conjugating enzyme Ubc12, UBC-RS2, ubiquitin carrier protein M, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 M, ubiquitin-conjugating enzyme E2M (homologous to yeast UBC12), ubiquitin-conjugating enzyme E2M (UBC12 homolog, yeast), ubiquitin-protein ligase M, yeast UBC12 homolog | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human UBE2M/Ubc12. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 9040 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering