Läs mer
UBE2Q2 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620512 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
18620512 0.02 mL -
18614062 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18620512 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2943500.02ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2Q2 Polyclonal specifically detects UBE2Q2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen UBE2Q2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:2000
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias DKFZp762C143, EC 6.3.2.19, LOC92912, Ubiquitin carrier protein Q2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2, ubiquitin-conjugating enzyme E2Q (putative) 2, ubiquitin-conjugating enzyme E2Q family member 2, Ubiquitin-protein ligase Q2
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human UBE2Q2 (NP_775740.1). MSVSGLKAELKFLASIFDKNHERFRIVSWKLDELHCQFLVPQQGSPHSLPPPLTLHCNITESYPSSSPIWFVDSEDPNLTSVLERLEDTKNNNLLRQQLKWLICELCSLYNLPKHLDVEMLDQPLPTGQNGTTEEVTSEEEEEEEEMAED
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.02 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92912
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.