Läs mer
Ubiquinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ubiquinol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C59H92O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,60-61H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+ |
| Formel vikt | 864.6996 |